Läs mer
3-metoxipropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-158575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5ml
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 10714353
Brand: Thermo Scientific Acros 257520050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5332-73-0
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
MDL-nummer MFCD00014831
InChI-nyckel FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropylamine, 1-propanamine, 3-methoxy, 1-amino-3-methoxypropane, 3-aminopropyl methyl ether, 3-methyoxypropylamine, 3-methoxy-n-propylamine, 3-methoxy-1-propanamine, propylamine, 3-methoxy, 3-mpa, propanolamine methyl ether
PubChem CID 1672
IUPAC-namn 3-metoxipropan-1-amin
LEDER COCCCN
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Methoxypropylamine
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -65°C
Färg Färglös
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 118°C
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2CH2CH2NH2
Brytningsindex 1.4165 to 1.4185
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,toluene,acetone,ether,,carbon tetrachloride and hexane
Viskositet 0.91 mPa.s (20°C)
Formel vikt 89.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxypropylamine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.