missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3'-Methoxypuerarin, MedChemExpress

Produktkod. 16401668
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16401668 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16401668 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1978

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress 3'-Methoxypuerarin (3'-MOP) is an isoflavone extracted from radix puerariae that shows neuron protection activity.

3'-Methoxypuerarin (3'-MOP) is an isoflavone extracted from radix puerariae that shows neuron protection activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3'-Methoxypuerarin
CAS 117047-07-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22O10
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (560.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=COC3=C([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@H]4O)O)CO)C(O)=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 446.4
Formel vikt 446.4
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.