Läs mer
3-metoxypyridin-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-methoxypyridin-2-ol |
| CAS | 20928-63-6 |
| Molekylformel | C6H7NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | COc1cccnc1O |
| IUPAC-namn | 3-metoxypyridin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.13 |
| Formel vikt | 125.0477 |