Läs mer
3-metoxypyridin-2-ol, TRC
Produktkod. 30483880
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30483880 500 mg
1 options
Produktkod. 30483880 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM228000500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-methoxypyridin-2-ol
CAS 20928-63-6
Molekylformel C6H7NO2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
LEDER COc1cccnc1O
IUPAC-namn 3-metoxypyridin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 125.13
Formel vikt 125.0477