Läs mer
3-Methoxypyridine, 97%
Produktkod. 10781894 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10781894 5 g Glasflaska 5g
10186753 1 g Glass bottle 1g
10187233 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10781894 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393080050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7295-76-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7295-76-3
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00673022
InChI-nyckel UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-methoxy, beta-methoxypyridine, 3-methyoxypyridine, unii-xv2a2d8595, .beta.-methoxypyridine, 3-methoxy pyridine, 3-methoxypiridine, 3-methoxy-pyridine, pubchem15370, acmc-209oov
PubChem CID 23719
IUPAC-namn 3-metoxipyridin
LEDER COC1=CN=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Methoxypyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0830g/mL, 1.083
Kokpunkt 65°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 70°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 109.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxypyridine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.