missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methoxyquinoline-5-boronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15440906
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
15440906 1 g 1g
15450906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15440906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54211.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

3-metoxikinolin-5-boronsyra pinacol ester används som en organisk kemisk syntes mellanprodukt.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer
3-metoxikinolin-5-boronsyra pinacol ester används som en organisk kemisk syntes mellanprodukt.

Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 881656-35-5
Molekylformel C16H20BNO3
Molekylvikt (g/mol) 285.15
MDL-nummer MFCD20527212
InChI-nyckel MGEKTRDPBDREKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyquinoline-5-boronic acid pinacol ester, 3-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-quinoline, 3-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 3-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl-quinoline
PubChem CID 68783972
IUPAC-namn 3-metoxi-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)kinolin
LEDER COC1=CN=C2C=CC=C(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)C2=C1

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 3-Methoxyquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 285.15
Procent renhet 96%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.