missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxysulfolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxysulfolane |
| CAS | 20627-66-1 |
| Molekylformel | C5H10O3S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Tetrahydro-3-methoxythiophene 1,1-Dioxide, 3-Methoxytetrahydrothiophene 1,1-Dioxide, 3-Methoxythiolane 1,1-Dioxide, NSC 147303, Tetrahydro-3-methoxythiophene 1,1-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3S/c1-8-5-2-3-9(6,7)4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | COC1CCS(=O)(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 3-methoxythiolane 1,1-dioxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.2 |
| Formel vikt | 150.0351 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?