Läs mer
(3-metoxitien-2-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10317014
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10317014 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10462104 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10317014 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68613CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 946409-37-6
Molekylformel C6H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 143.20
MDL-nummer MFCD11841071
InChI-nyckel GDDVAKBOBBYCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 2-aminomethyl-3-methoxythiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methylamine, 3-methoxy-2-thiophenyl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methyl amine
PubChem CID 43811049
IUPAC-namn (3-metoxitiofen-2-yl)metanamin
LEDER COC1=C(CN)SC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Methoxythien-2-yl)methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 143.21
Procent renhet 95%