Läs mer
(3-metoxitien-2-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10462104
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10462104 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10317014 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462104 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68613DA
Kemiska identifierare
CAS 946409-37-6
Molekylformel C6H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 143.20
MDL-nummer MFCD11841071
InChI-nyckel GDDVAKBOBBYCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 2-aminomethyl-3-methoxythiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methylamine, 3-methoxy-2-thiophenyl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methyl amine
PubChem CID 43811049
IUPAC-namn (3-metoxitiofen-2-yl)metanamin
LEDER COC1=C(CN)SC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Methoxythien-2-yl)methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 143.21
Procent renhet 95%