Läs mer
3-metoxitiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452104
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10452104 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10209643 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452104 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68604DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 35134-07-7
Molekylformel C6H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 142.17
MDL-nummer MFCD01571098
InChI-nyckel KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
PubChem CID 588315
IUPAC-namn 3-metoxitiofen-2-karbaldehyd
LEDER COC1=C(SC=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxythiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 142.18
Procent renhet 97%