Läs mer
3-metoxitiofen-2-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 15476827
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476827 250 mg 250mg
15466827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33940.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 35134-07-7 | C6H6O2S | 142,17 g/mol
3-metoxitiofen-2-karboxaldehyd används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-metoxitiofen-2-karboxaldehyd används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft, oxidationsmedel. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35134-07-7
Molekylformel C6H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 142.17
MDL-nummer MFCD01571098
InChI-nyckel KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 588315
IUPAC-namn 3-metoxitiofen-2-karbaldehyd
LEDER COC1=C(SC=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxythiophene-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 80 °C till 82 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Synonym 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 142.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.