Läs mer
3-metoxitiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603255
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10603255 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10431934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603255 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68601CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 60166-83-8
Molekylformel C6H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 158.17
MDL-nummer MFCD01316613
InChI-nyckel LSSMRBBQCHSDNS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1483475
IUPAC-namn 3-metoxitiofen-2-karboxylsyra
LEDER COC1=C(SC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-carboxy-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methoxy-2-thienylcarboxlic acid, 3-methoxythiophene carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylic acid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophene carboxylic acid
Formel vikt 158.18
Procent renhet 97%