Läs mer
3-metoxitiofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465037 5 g 5g
11455037 1 g 1g
11475037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21940.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17573-92-1 | C5H6OS | 114.162 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17573-92-1
Molekylformel C5H6OS
Molekylvikt (g/mol) 114.162
MDL-nummer MFCD00043894
InChI-nyckel RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
PubChem CID 140249
IUPAC-namn 3-metoxitiofen
LEDER COC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxythiophene
Densitet 1.147
Kokpunkt 60°C to 61°C (12 mmHg)
Flampunkt 49°C (120°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 106404
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 114.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.