Läs mer
3-Methoxythiophenol, 97%
Produktkod. 11369469
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369469 1 g 1g
11483384 5 g 5g
11493384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10648.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15570-12-4 | C7H8OS | 140.2 g/mol
3-metoxitiofenol används vid framställning av allener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-metoxitiofenol används vid framställning av allener.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i metanol, bensen, hexan, toluen och diklormetan.
Anmärkningar
Förvaras under torr inert gas. Den är känslig för luft. Förvara behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15570-12-4
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.2
MDL-nummer MFCD00004841
InChI-nyckel QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythiophenol, 3-methoxybenzenthiol, 3-methoxy thiophenol, m-methoxythiophenol, 3-mercaptoanisole, benzenethiol, 3-methoxy, m-methoxybenzenethiol, 3-methoxy-benzenethiol, 3-methoxybenzene-1-thiol, meta-methoxybenzenethiol
PubChem CID 84989
IUPAC-namn 3-metoxibensentiol
LEDER COC1=CC(=CC=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxythiophenol
Densitet 1.136
Kokpunkt 225°C to 227°C
Flampunkt 96°C (204°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.5865
Kvantitet 1 g
Beilstein 2041496
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane.
Formel vikt 140.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.