Läs mer
3-Methoxytyramine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16451576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451576 500 mg -
16431029 1 g -
16419855 250 mg 250mg
16414926 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16451576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103638
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).
3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxytyramine hydrochloride
CAS 1477-68-5
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H14ClNO2
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-O-methyl Dopamine hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER COC1=C(O)C=CC(CCN)=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Formel vikt 203.67
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation