Läs mer
3-Methoxytyramine, MedChemExpress
Beskrivning
3-Methoxytyramine, a well known extracellular metabolite of 3-hydroxytyramine/dopamine, is a neuromodulator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxytyramine |
| CAS | 554-52-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H13NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-O-methyl Dopamine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (49.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (11.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(CCN)C=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.21 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?