Läs mer
3-Methoxytyrosine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxytyrosine hydrochloride |
| CAS | 91013-37-5 |
| Molekylformel | C10H13NO4 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tyrosine, 3-methoxy-, hydrochloride (7CI), 3-Methoxy-DL-tyrosine monohydrochloride, 3-Methoxy-4-hydroxy-DL-phenylalanine hydrochloride, 3-O-Methyl-DL-DOPA hydrochloride, DL-4-Hydroxy-3-methoxyphenylalanine hydrochloride, 2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propanoic acid hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14;/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14);1H |
| LEDER | Cl.COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.67 |
| Formel vikt | 247.0611 |