Läs mer
3-Methyl-1,1-diphenylurea, Mikromol™
Produktkod. 30050421
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050421 25 mg
1 options
Produktkod. 30050421 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1480.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Methyl-1,1-diphenylurea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1,1-diphenylurea
CAS 13114-72-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Methyl-1,1-diphenylurea
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H14 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Temozolomide Related Compound B, 3-Methyl-1,1-diphenylurea, Temozolomide Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
LEDER CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 3-methyl-1,1-diphenylurea
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 226.1106 g/mol