missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester |
| CAS | 114701-91-6 |
| Molekylformel | C11 H18 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid 1,2,3-Trimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O6/c1-11(2,10(14)17-5)7(9(13)16-4)6-8(12)15-3/h7H,6H2,1-5H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(C(=O)OC)C(C)(C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | trimethyl 3-methylbutane-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.257 |
| Formel vikt | 246.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?