Läs mer
3-metyl-1,2-bensendiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylcatechol |
| CAS | 488-17-5 |
| Molekylformel | C7 H8 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toulenediol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methylpyrocatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(O)c1O |
| IUPAC-namn | 3-metylbensen-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vikt | 124.0524 |