Läs mer
3-metyl-1,2-bensendiol, TRC
Produktkod. 30465923
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30465923 1 g
1 options
Produktkod. 30465923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2905051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcatechol
CAS 488-17-5
Molekylformel C7 H8 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toulenediol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methylpyrocatechol
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
LEDER Cc1cccc(O)c1O
IUPAC-namn 3-metylbensen-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Formel vikt 124.0524