Läs mer
3-Methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11464397
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11464397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20440.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27583-37-5
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00019285
InChI-nyckel KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers
PubChem CID 33945
IUPAC-namn 3-methylcyclopentane-1,2-diol
LEDER CC1CCC(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1,2-cyclopentanediol
Namnnotering mixture of diastereomers
Kvantitet 1 g
Formel vikt 116.16
Procent renhet 95%