Läs mer
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, 99%
Produktkod. p-3779075 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10387450
Brand: Thermo Scientific Acros 176460100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 765-70-8 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-70-8
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
MDL-nummer MFCD00001417
InChI-nyckel OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
PubChem CID 61209
IUPAC-namn 3-metylcyklopentan-1,2-dion
LEDER CC1CCC(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 105.0°C to 110.0°C
Färg Vitt
Densitet 100g/mL
Flampunkt 100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 07, I, 310
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 112.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.