Läs mer
3-metyl-1,2-dihydropyridin-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10454173
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10454173 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10454173 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD09405DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1003-56-1
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
InChI-nyckel MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 70481
IUPAC-namn 3-metyl-1H-pyridin-2-ett
LEDER CC1=CC=CNC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1, 2-dihydropyridin-2-one
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 109.13
Procent renhet 97%