missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methyl-1,3,5-pentanetriol (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30479881
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479881 100 mg
30483475 1 g
30479749 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479881 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM320420100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7564-64-9
Molekylformel C6 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 134.17
Synonym 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-diol, 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol, NSC 361412, Petriol
IUPAC-namn 3-methylpentane-1,3,5-triol
LEDER CC(O)(CCO)CCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-6(9,2-4-7)3-5-8/h7-9H,2-5H2,1H3
Formel vikt 134.0943
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.