Läs mer
3-Methyl-1,3-butanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1,3-butanediol |
| CAS | 2568-33-4 |
| Molekylformel | C5H12O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butylene glycol, Isopentyl diol, Isoprene glycol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(O)CCO |
| IUPAC-namn | 3-methylbutane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vikt | 104.0837 |