Läs mer
3-metyl-1,5-pentandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488917
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488917 5 g 5g
11498917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20546.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4457-71-0 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4457-71-0
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.176
MDL-nummer MFCD00039547
InChI-nyckel SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1,5-pentanediol, 1,5-pentanediol, 3-methyl, 1,5-dihydroxy-3-methylpentane, unii-88495m4hns, acmc-1ai92, 3-methyl-1,5-pentane diol, 3-methyl-pentane-1,5-diol, 3-methylpentane-1,5-diol, 1,5-pentanediol,3-methyl, 4-01-00-02571 beilstein handbook reference
PubChem CID 20524
IUPAC-namn 3-metylpentan-1,5-diol
LEDER CC(CCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1,5-pentanediol
Densitet 0.97
Flampunkt 143°C (289°F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 5 g
Beilstein 1697331
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.