missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methyl-1,5-pentanediol Diacrylate (~0.5% 4-Hydroxy Anisole as a stabilizer), TRC

Produktkod. 30133320
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133320 1 g
30134589 250 mg
30006604 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM9177801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64194-22-5
Molekylformel C12H18O4
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Synonym 2-Propenoic acid, 3-methyl-1,5-pentanediyl Ester, 3-Methylpentanediol diacrylate, Light Acrylate MPD-A, MPD-A, Photomer 4071F, SR 341, Sartomer SR 341
IUPAC-namn (3-methyl-5-prop-2-enoyloxypentyl) prop-2-enoate
LEDER CC(CCOC(C=C)=O)CCOC(C=C)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1,5-pentanediol Diacrylate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-4-11(13)15-8-6-10(3)7-9-16-12(14)5-2/h4-5,10H,1-2,6-9H2,3H3
Formel vikt 226.1205
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.