missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-1,5-pentanediol Diacrylate (~0.5% 4-Hydroxy Anisole as a stabilizer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1,5-pentanediol Diacrylate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O4/c1-4-11(13)15-8-6-10(3)7-9-16-12(14)5-2/h4-5,10H,1-2,6-9H2,3H3 |
| Formel vikt | 226.1205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?