Läs mer
3-Methyl-1,5-pentanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1,5-pentanediol |
| CAS | 4457-71-0 |
| Molekylformel | C6 H14 O2 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | 3-Methyl-1,5-pentanediol, 1,5-Dihydroxy-3-methylpentane, Diol MPD, MPD, NSC 6496, 1,5-Pentanediol, 3-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC(CCO)CCO |
| IUPAC-namn | 3-methylpentane-1,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.1742 |
| Formel vikt | 118.0994 |