Läs mer
3-Methyl-1-benzyl-piperazine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1-benzyl-piperazine-d4 |
| CAS | 1794752-53-6 |
| Molekylformel | C12H14D4N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1-(phenylmethyl)-piperazine-d4, 1-Benzyl-3-methyl-piperazine-d4, 3-Methyl-1-(phenylmethyl)piperazine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-9-14(8-7-13-11)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,13H,7-10H2,1H3/i7D2,9D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CN(Cc2ccccc2)C([2H])([2H])C(C)N1 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-2,2,5,5-tetradeuterio-3-methylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.31 |
| Formel vikt | 194.1721 |