Läs mer
3-metyl-1-butanetiol, TRC
Produktkod. 30481530
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481530 10 g
30472923 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30481530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28889510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-31-1
Molekylformel C5H12S
Molekylvikt (g/mol) 104.21
Synonym 2-Methyl-4-butanethiol, 3-Methylbutanethiol, 3-Methylbutyl Mercaptan, Isoamyl Mercaptan, Isoamyl Sulfhydrate, Isopentanethiol, Isopentyl Mercaptan, Isopentylthiol, iso-Amyl Mercaptan
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-tiol
LEDER CC(C)CCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butanethiol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 104.066