Läs mer
3-Methyl-1-Butanol, 98%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15677940 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15677940 100 mL Glass bottle 100ml
15607950 500 mL Glass bottle 500ml
15687940 1 L Glass bottle 1 L
15697940 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15677940 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer M32658100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00002934
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-methylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butanol
Smältpunkt -117°C
Färg Colorless
Densitet 0.809g/mL at 25°C
Kokpunkt 131°C to 132°C
Explosionsgräns 1.2 to 9% (100°F)
Flampunkt 43°C (109.4°F)
Tändpunkt 644°F
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1105
Beilstein 1718835
Ångdensitet 3 (vs air)
Formel vikt 88.15g/mol
Ångtryck 2mmHg (20°C)
Procent renhet 0.98