Läs mer
3-Methyl-1-butanol, 99%, anhydrous, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 13137724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13137724 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 13137724 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433871000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-methylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70.0°C
Färg Colorless
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 130.0°C
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4050 to 1.4070
Kvantitet 100 mL
Rester efter avdunstning 0.0005 % max.
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.