Läs mer
3-Metyl-1-butanol, 99 %, för biokemi, AcroSeal™
Produktkod. 13405122 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13405122 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
13485112 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
13495112 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13405122 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412721000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butanol
Smältpunkt -70,0 °C
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 130,0 °C
Flampunkt 45 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Brytningsindex 1,4050 till 1,4070
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01,392
Merck Index 15,5241
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 25 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbart med alkohol, eter, bensen, oljor, kloroform
Viskositet 4,3 mPa (20 °C)
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.