Läs mer
3-metyl-1-butanol, ACS, 98,5+%
Produktkod. 11354247
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
missing translation for 'unitSize':
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11354247 1 L 1 L
11455190 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11354247 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 036716.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1371.90 SEK
    1108.65 SEK / 1 L
    Save 263.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88,15 g/mol
3-Methyl-1-butanol används som en aktiv ingrediens i produktion av bananolja och Kovacs reagens. Det fungerar som ett antiskummedel. Det fungerar som en mellanprodukt för tillverkning av korrosionsinhibitorer, flotationshjälpmedel, bränsle- och smörjoljetillsatser, polyvinylkloridstabilisatorer, läkemedel, kosmetika, mjukgörare, gummihjälpmedel och färglösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00002934
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butanol
Smältpunkt -117 °C
Densitet 0.809 g/mL
Kokpunkt 130 °C till 132 °C
Flampunkt 45 °C (113 °F)
Analysprocentintervall 98.5+%
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol, eter, bensen, kloroform, petroleumeter, glaciättiksyra, aceton och oljor.
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methyl-1-butanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.