Läs mer
3-metyl-1-butanol, ACS, 98,5+%
Produktkod. 11455190
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455190 500 mL 500ml
11354247 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036716.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    738.89 SEK
    663.65 SEK / 500ml
    Save 75.24 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88,15 g/mol
3-Methyl-1-butanol används som en aktiv ingrediens i produktion av bananolja och Kovacs reagens. Det fungerar som ett antiskummedel. Det fungerar som en mellanprodukt för tillverkning av korrosionsinhibitorer, flotationshjälpmedel, bränsle- och smörjoljetillsatser, polyvinylkloridstabilisatorer, läkemedel, kosmetika, mjukgörare, gummihjälpmedel och färglösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00002934
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butanol
Smältpunkt °C to 117°C
Densitet 0.809
Kokpunkt 130°C to 132°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Analysprocentintervall 98.5+%
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils.
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.