Läs mer
3-Methyl-1-butanol, for analysis
Produktkod. 15229726 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15229726 1 L 1 L
1 options
Product Code. 15229726 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 451660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butanol
CAS 123-51-3
Smältpunkt -70.0°C
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 130.0°C
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C5H12O
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4050 to 1.4070
Kvantitet 1 L
Rester efter avdunstning 0.003% max.
Merck Index 15,5241
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
Löslighetsinformation Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, benzene, oils,, chloroform
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CCO
IUPAC-namn 3-methylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Viskositet 4.3 mPa.s (20°C)
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥98.5% (GC)
Kvalitet Analysis
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methyl-1-butanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.