Läs mer
3-metyl-1-butanol, blandning av isomerer, 99 %
Beskrivning
3-Methyl-1-butanol används som en aktiv ingrediens i produktion av bananolja och Kovacs reagens. Det fungerar som ett antiskummedel. Det fungerar som en mellanprodukt för tillverkning av korrosionsinhibitorer, flotationshjälpmedel, bränsle- och smörjoljetillsatser, polyvinylkloridstabilisatorer, läkemedel, kosmetika, mjukgörare, gummihjälpmedel och färglösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-Methyl-1-butanol används som en aktiv ingrediens i bananoljeproduktion och Kovacs ′reagens. Det fungerar som ett antiskummedel. Det fungerar som en mellanprodukt för tillverkning av korrosionsinhibitorer, flotationshjälpmedel, bränsle- och smörjoljetillsatser, polyvinylkloridstabilisatorer, läkemedel, kosmetika, mjukgörare, gummihjälpmedel och färglösningsmedel.
Löslighet
Blandbar med vatten, alkohol, eter, bensen, kloroform, petroleumeter, isättika, aceton och oljor.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1-butanol |
| Namnnotering | mixture of isomers |
| Smältpunkt | -117°C |
| Densitet | 0.809 |
| Kokpunkt | 130°C to 132°C |
| Flampunkt | 45°C (113°F) |
| Odör | Unpleasant |
| Brytningsindex | 1.406 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN1105 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3-Methyl-1-butano
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.