Läs mer
3-metyl-1-butanol, blandning av isomerer, 99 %
Produktkod. 11383187
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383187 500 mL 500ml
11373187 100 mL 100ml
11393187 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13660.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88,15 g/mol
3-Methyl-1-butanol används som en aktiv ingrediens i produktion av bananolja och Kovacs reagens. Det fungerar som ett antiskummedel. Det fungerar som en mellanprodukt för tillverkning av korrosionsinhibitorer, flotationshjälpmedel, bränsle- och smörjoljetillsatser, polyvinylkloridstabilisatorer, läkemedel, kosmetika, mjukgörare, gummihjälpmedel och färglösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Methyl-1-butanol används som en aktiv ingrediens i bananoljeproduktion och Kovacs ′reagens. Det fungerar som ett antiskummedel. Det fungerar som en mellanprodukt för tillverkning av korrosionsinhibitorer, flotationshjälpmedel, bränsle- och smörjoljetillsatser, polyvinylkloridstabilisatorer, läkemedel, kosmetika, mjukgörare, gummihjälpmedel och färglösningsmedel.
Löslighet
Blandbar med vatten, alkohol, eter, bensen, kloroform, petroleumeter, isättika, aceton och oljor.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00002934
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butanol
Namnnotering Blandning av isomerer
Smältpunkt -117 °C
Densitet 0.809
Kokpunkt 130 °C till 132 °C
Flampunkt 45 °C (113 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol, eter, bensen, kloroform, petroleumeter, glaciättiksyra, aceton och oljor.
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.