Läs mer
3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol |
| CAS | 1219795-21-7 |
| Molekylformel | C5 D4 H8 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2-d4-ol, 3-methyl- (ACI), 3-Methyl-1-butan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-d4, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-3-methylbutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.173 |
| Formel vikt | 92.114 g/mol |
| Visa mer |