Läs mer
3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, TRC
Produktkod. 30179398
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179398 25 mg
30179224 10 mg
30179260 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29436825MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219795-21-7
Molekylformel C5 D4 H8 O
Molekylvikt (g/mol) 92.173
Synonym 1-Butan-1,1,2,2-d4-ol, 3-methyl- (ACI), 3-Methyl-1-butan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-d4, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-D4
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuterio-3-methylbutan-1-ol
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
Formel vikt 92.114