missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methyl-1-butyl-1,1-d2 Alcohol, CDN

Produktkod. 30310508
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30310508 0.25 g -
30318399 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310508 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND62330.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butanol-1,1-D2
CAS 70907-83-4
Molekylformel C5 D2 H10 O
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1-Butan-1,1-d2-ol, 3-methyl- (9 CI, ACI), 3-Methyl-1-butan-1,1-d2-ol (ACI), 3-Methyl-1-butyl-1,1-d2 alcohol, 3-Methyl-1-butanol-1,1-d2, 3-Methyl-1-butanol-1,1-D2
InChI formel InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i4D2
LEDER [2 H]C([2 H])(O)CC(C)C
IUPAC-namn 1,1-dideuterio-3-methylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 90.1605
Formel vikt 90.1014 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.