missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-1-butyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1-butanol-1,1-D2 |
| CAS | 70907-83-4 |
| Molekylformel | C5 D2 H10 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1-d2-ol, 3-methyl- (9 CI, ACI), 3-Methyl-1-butan-1,1-d2-ol (ACI), 3-Methyl-1-butyl-1,1-d2 alcohol, 3-Methyl-1-butanol-1,1-d2, 3-Methyl-1-butanol-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)CC(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuterio-3-methylbutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.1605 |
| Formel vikt | 90.1014 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?