Läs mer
3-metyl-1-butyn, 96 %
Beskrivelse
3-Methyl-1-butyne är en terminal alkyn som genomgår hydrosilyleringsreaktion med fenylsilan. 3-Methyl-1-butyne används som mellanprodukt för läkemedel, i kosmetika och i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-Methyl-1-butyne är en terminal alkyn som genomgår hydrosilyleringsreaktion med fenylsilan. 3-Methyl-1-butyne används som mellanprodukt för läkemedel, i kosmetika och i kemisk forskning.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljus- och värmekänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1-butyne |
| Densitet | 0.666 |
| Kokpunkt | 30 °C |
| Flampunkt | −30 °C (−22 °F) |
| Linjär formel | (CH3)2CHC≡CH |
| Brytningsindex | 1.374 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3295 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 68.12 |
| Vis mere |
Safety and Handling
- 3-Methyl-1-butyne
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylbut-1-yne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.