Läs mer
3-metyl-1-butyn, 96 %
Produktkod. 15470248
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470248 25 g 25g
15460248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53439.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68,119 g/mol
3-Methyl-1-butyne är en terminal alkyn som genomgår hydrosilyleringsreaktion med fenylsilan. 3-Methyl-1-butyne används som mellanprodukt för läkemedel, i kosmetika och i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Methyl-1-butyne är en terminal alkyn som genomgår hydrosilyleringsreaktion med fenylsilan. 3-Methyl-1-butyne används som mellanprodukt för läkemedel, i kosmetika och i kemisk forskning.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljus- och värmekänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-23-2
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.119
MDL-nummer MFCD00039853
InChI-nyckel USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
IUPAC-namn 3-metylbut-1-yn
LEDER CC(C)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butyne
Densitet 0.666
Kokpunkt 30 °C
Flampunkt −30 °C (−22 °F)
Linjär formel (CH3)2CHC≡CH
Brytningsindex 1.374
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 68.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.