Läs mer
3-metyl-1-butyn, 96 %
Produktkod. 10457493 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10457493 1 mL Glasflaska 1ml
10698214 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10457493 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392740010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-23-2
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.12
MDL-nummer MFCD00039853
InChI-nyckel USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
IUPAC-namn 3-metylbut-1-yn
LEDER CC(C)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-butyne
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.6660g/mL, 0.666
Kokpunkt 29.5°C
Flampunkt -30°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHC∽CH
Brytningsindex 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 mL
Formel vikt 68.12
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-butyne
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.