Läs mer
3-metyl-1-cyklohexen, 90 %, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10297220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10297220 25 mL Glasflaska 25ml
1 options
Produktkod. 10297220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304310250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 591-48-0 | C7H12 | 96.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-cyclohexene
Namnnotering tech., 90%
CAS 591-48-0
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 104°C
Flampunkt -3°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H12
Linjär formel C6H9CH3
Brytningsindex 1.4425 to 1.4445
MDL-nummer MFCD00001571
Kvantitet 25 mL
Beilstein 05, 67
Synonym 3-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 3-methyl, 3-methyl cyclohexene, 3-methyl-cyclohexene, 3-methylcyclohexene-1, 3-methylcyclohex-1-ene, acmc-1atr1
InChI-nyckel UZPWKTCMUADILM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1CCCC=C1
IUPAC-namn 3-metylcyklohexen
Molekylvikt (g/mol) 96.17
PubChem CID 11573
Formel vikt 96.17
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-cyclohexene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.