Läs mer
3-Methyl-1-pentanol, 99+%
Produktkod. 10755905 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10755905 100 g Glasflaska 100g
10307851 5 g Glasflaska 5g
10031744 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10755905 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335321000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-35-5 | C6H14O | 102.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-35-5
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00002937
InChI-nyckel IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
PubChem CID 11508
ChEBI CHEBI:87381
IUPAC-namn 3-metylpentan-1-ol
LEDER CCC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-pentanol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8230g/mL, 0.823
Kokpunkt 150°C to 154°C
Flampunkt 58°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Brytningsindex 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-pentanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.