missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl b-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate |
| CAS | 663618-33-5 |
| Molekylformel | C23H26N2O10 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S,5R,6S)-2-(Methoxycarbonyl)-6-((3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O10/c1-12-11-17(25(24-12)16-9-7-6-8-10-16)34-23-21(33-15(4)28)19(32-14(3)27)18(31-13(2)26)20(35-23)22(29)30-5/h6-11,18-21,23H,1-5H3/t18-,19-,20-,21+,23+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(C)nn2c3ccccc3)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)oxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.46 |
| Formel vikt | 490.1587 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?